Documentos clave
GF43107678
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607920
Seleccione un Tamaño
1 EA
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 431-076-78
Longitud
200 mm
diámetro
12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)