Documentos clave
GF42833796
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
Sinónimos:
ME307200
Seleccione un Tamaño
1 EA
295,00 €
5 EA
1200,00 €
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
295,00 €
5 EA
1200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 428-337-96
Longitud
500 mm
pared grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)