Documentos clave
GF42381727
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinónimos:
NJ276100
Seleccione un Tamaño
1 EA
627,00 €
627,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
627,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
627,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
pellets
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 423-817-27
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)