Documentos clave
GF42227153
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 2m coil, 0.02mm thickness
Sinónimos:
FE020220
Seleccione un Tamaño
1 EA
482,00 €
482,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
482,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
482,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 422-271-53
L × grosor
2 m × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)