Documentos clave
GF41483415
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 6.35 mm, L 200 mm, natural
Sinónimos:
ET317910
Seleccione un Tamaño
1 EA
231,00 €
5 EA
937,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
231,00 €
5 EA
937,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 414-834-15
Longitud
200 mm
Diámetro
6.35 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)