GF40934000
Aluminum-silicon alloy, Al65.7Si34.3
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
AL156010
formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 409-340-00
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm