Documentos clave
GF38440694
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
AL166010
Seleccione un Tamaño
1 EA
477,00 €
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
477,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 384-406-94
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)