Documentos clave
GF40542049
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 10m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AA080210
Seleccione un Tamaño
1 EA
616,00 €
616,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
616,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
616,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 405-420-49
L × An × grosor
10 m × 1 mm × 0.007 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)