Merck
GF40302762
Hafnium
foil, 25mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000200
Seleccione un Tamaño
10 EA
3680,00 €
3680,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
3680,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
3680,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 403-027-62
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
diám. × grosor
25 mm × 0.025 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)