Documentos clave
GF39973012
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade topas 5013l-10
Sinónimos:
ET356301
Seleccione un Tamaño
1 EA
168,00 €
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
168,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 399-730-12
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)