Documentos clave
GF39788454
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AL010240
Seleccione un Tamaño
1 EA
597,00 €
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
597,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 397-884-54
tamaño × grosor
5 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)