Documentos clave
GF38255632
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FA140250
Seleccione un Tamaño
1 EA
374,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
374,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 382-556-32
tamaño × grosor
1 m × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)