Documentos clave
GF37539726
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 20mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE010220
Seleccione un Tamaño
10 EA
2560,00 €
2560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
2560,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
2560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 375-397-26
tamaño × grosor
20 mm × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)