Documentos clave
GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinónimos:
CU197920
Seleccione un Tamaño
1 EA
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 373-553-62
Longitud
200 mm
diámetro
15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)