Documentos clave
GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU050240
Seleccione un Tamaño
10 EA
900,00 €
900,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
900,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
900,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 373-180-79
tamaño × grosor
50 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)