Documentos clave
GF36678796
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinónimos:
AG065160
Seleccione un Tamaño
1 EA
439,00 €
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
439,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 366-787-96
Longitud
5 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)