Merck
GF36537037
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 5 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PD006015
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 365-370-37
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
peso
5 g
tamaño de la part. máx.
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)