Documentos clave
GF36510601
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 150 x 150mm, 0.075mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinónimos:
NI140271
Seleccione un Tamaño
1 EA
477,00 €
5 EA
1810,00 €
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
477,00 €
5 EA
1810,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (hard
hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 365-106-01
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)