Documentos clave
GF36466623
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Sinónimos:
ET303100
Seleccione un Tamaño
1 EA
312,00 €
312,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
312,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
312,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 364-666-23
tamaño
500 × 500 mm
grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)