Documentos clave
GF36330487
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 1m coil, 0.1mm thickness
Sinónimos:
FE180400
Seleccione un Tamaño
1 EA
909,00 €
909,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
909,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
909,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 363-304-87
L × grosor
1 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)