Documentos clave
GF35954826
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.175 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinónimos:
ES301440
Seleccione un Tamaño
1 EA
216,00 €
10 EA
1510,00 €
216,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
216,00 €
10 EA
1510,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
216,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 359-548-26
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.175 mm
color
clear clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)