Documentos clave
GF35328900
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
10m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Sinónimos:
AL215150
Seleccione un Tamaño
1 EA
384,00 €
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
384,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97.5%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 353-289-00
L × grosor
10 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)