Documentos clave
GF35328607
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
Sinónimos:
CA006101
About This Item
Código UNSPSC:
12141503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 353-286-07
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)