Documentos clave
GF35286295
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 25mm disks, 0.10mm thickness
Sinónimos:
SN010300
Seleccione un Tamaño
10 EA
859,00 €
859,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
859,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
859,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 352-862-95
diám. × grosor
25 mm × 0.10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)