GF35225715
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinónimos:
AM396310
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 352-257-15
peso
200 g
color
black
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)