Documentos clave
GF11766540
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
Sinónimos:
AM396310
Seleccione un Tamaño
1 EA
303,00 €
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
303,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 117-665-40
peso
500 g
color
black
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the length and diameter of carbon fiber in the pellets
    1 respuesta
    1. This is a product of Goodfellow. The length and diameter of the carbon fiber used in the preparation of this product has not been deternined.
      ¿Le ha resultado útil?