Documentos clave
GF35094269
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF210230
Seleccione un Tamaño
10 EA
941,00 €
941,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
941,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
941,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 350-942-69
tamaño × grosor
50 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)