Documentos clave
GF35022563
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
FP341050
Seleccione un Tamaño
1 EA
338,00 €
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
338,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 350-225-63
Longitud
0.5 m
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)