Documentos clave
GF34995695
Cupric oxide
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Sinónimos:
CU506020
Seleccione un Tamaño
1 EA
376,00 €
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
376,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 349-956-95
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)