Documentos clave
GF34957109
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 2m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AA080210
Seleccione un Tamaño
1 EA
271,00 €
271,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
271,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
271,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 349-571-09
L × An × grosor
2 m × 1 mm × 0.007 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)