Documentos clave
GF34488636
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 200 x 200mm, 0.9mm thickness, annealed, mirror polished on one side
Sinónimos:
FF210375
Seleccione un Tamaño
1 EA
459,00 €
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
459,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (mirror polished on one side)
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 344-886-36
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 0.9 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)