Documentos clave
GF34226771
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.57mm wall thickness, 1.06mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
CU027280
Seleccione un Tamaño
1 EA
334,00 €
5 EA
1350,00 €
10 EA
2470,00 €
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
334,00 €
5 EA
1350,00 €
10 EA
2470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 342-267-71
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.57 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.06 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)