Documentos clave
GF34201954
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240320
Seleccione un Tamaño
1 EA
221,00 €
10 EA
1030,00 €
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
221,00 €
10 EA
1030,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 342-019-54
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.914 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)