Documentos clave
GF33943675
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m
Sinónimos:
FP331250
Seleccione un Tamaño
1 EA
430,00 €
430,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
430,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
430,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 339-436-75
Longitud
2 m
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)