Documentos clave
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603151
Seleccione un Tamaño
1 EA
399,00 €
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
399,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 336-894-69
Diámetro
30 mm
grosor
0.5 mm
diámetro
30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)