Documentos clave
GF33513814
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 5m coil, 0.008mm thickness, hard
Sinónimos:
CU020205
Seleccione un Tamaño
1 EA
3540,00 €
3540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3540,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
3540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 335-138-14
tamaño × grosor
5 m × 0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)