Documentos clave
GF33479398
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50 x 50mm, 1.2mm thickness
Sinónimos:
NI140550
Seleccione un Tamaño
1 EA
312,00 €
5 EA
1190,00 €
312,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
312,00 €
5 EA
1190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
312,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 334-793-98
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 1.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)