Documentos
GF33405128
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, transparent pale amber
Sinónimos:
EK301250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 334-051-28
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable