GF33106373
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, L 2 m, polymer thickness 0.012mm
Sinónimos:
ES361620
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 331-063-73
Longitud
2 m
grosor
0.047 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable