Documentos clave
GF33126061
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 8mm disks, 0.1mm thickness
Sinónimos:
FE180400
Seleccione un Tamaño
10 EA
875,00 €
875,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
875,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
875,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 331-260-61
diám. × grosor
8 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)