Documentos clave
GF33050786
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI050240
Seleccione un Tamaño
10 EA
1770,00 €
1770,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1770,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1770,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 330-507-86
tamaño × grosor
50 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)