Documentos clave
GF32610327
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.005mm thickness, light tight (lt)
Sinónimos:
CU060200
Seleccione un Tamaño
1 EA
389,00 €
389,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
389,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
389,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (light tight (lt))
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 326-103-27
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)