Documentos clave
GF32411001
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
AL607120
Seleccione un Tamaño
1 EA
317,00 €
5 EA
1280,00 €
10 EA
2340,00 €
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
317,00 €
5 EA
1280,00 €
10 EA
2340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 324-110-01
Longitud
100 mm
D.E.
6.0 mm
pared grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)