Merck
GF32345894
Tungsten
wire, 0.018 mm diameter, length 1000 m, purity 99.95%
Sinónimos:
W 005125, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto GF32345894 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 323-458-94
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
Longitud
1000 m
diámetro
0.018 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)