Documentos clave
GF32255276
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
FA140231
Seleccione un Tamaño
1 EA
256,00 €
256,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
256,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
256,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 322-552-76
Longitud
2 m
bobina anchura
12 mm
grosor
0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)