Documentos clave
GF31645032
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI030275
Seleccione un Tamaño
1 EA
638,00 €
638,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
638,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
638,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 316-450-32
tamaño × grosor
1 m × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)