Documentos clave
GF31573559
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 100 m, number of filaments natural
Sinónimos:
AC325717
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 315-735-59
Longitud
100 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)