Documentos clave
GF30787038
Aluminum-lithium-copper alloy, Al95Li2.5Cu1.5Mg1
200mm tube, 24mm outside diameter, 1mm wall thickness, 22mm inside diameter
Sinónimos:
AL197250
Seleccione un Tamaño
1 EA
633,00 €
5 EA
2560,00 €
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
633,00 €
5 EA
2560,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 307-870-38
L × grosor de la pared
200 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
24 mm × 22 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)