GF30456053
Magnesio
wire reel, 1m, diameter 0.4mm, as drawn, 99.9+%
Sinónimos:
Magnesium, MG005120
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
temp. de autoignición
950 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 304-560-53
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1 m × 0.4 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)