Documentos clave
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Sinónimos:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3COH
Número de CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Formulario:
powder
Ensayo:
≥98.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
160-163 °C (External MSDS)
solubilidad
insoluble 1.43 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Clave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable